Få mere at vide
Indole-3-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30137247
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137247 10 g
30132530 1 g
30009268 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI61499010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-89-8
Molekylær formel C9 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Synonym 1H-Indole-3-carboxaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde (6CI,8CI), 1H-Indol-3-yl carboxaldehyde, 1H-Indole-3-aldehyde, 1H-Indole-3-carbaldehyde, 1H-Indole-3-methanal, 3-Formyl-1H-indole, 3-Formylindole, 3-Indolylformaldehyde, Indole-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxylaldehyde, Indole-3-formaldehyde, NSC 10118, β-Indolylaldehyde
IUPAC navn 1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL O=Cc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxaldehyde
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Formel vægt 145.0528
Procent renhed >95%