Få mere at vide
Indole-3-carboxaldehyde-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-3-carboxaldehyde-13C |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H/i6+1 |
| Formel vægt | 146.06 |
| Procent renhed | >95% |