Få mere at vide
Indole-3-carbonitrile, 98%
Artikelnummer. 11408696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408696 1 g 1g
11418696 5 g 5g
11428696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16041.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5457-28-3 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Indol-3-carbonitril anvendes som et syntesereagens til fremstilling af 4-substitueredeβ -lactamer, biologisk aktive indoler, inhibitorer af glykogensyntase kinase 3β (GSK-3), indolfragmenter som inosinmonophosphatdehydrogenase (IMPDH)-hæmmere og HIV-1-integraseinhibitorer. Det bruges også som en reaktant til intramolekylære oxidative CH-koblingsreaktioner med anvendelser i medium-ring synteseteknikker og til fremstilling af tryptophan dioxygenase hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer immunomodulatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-3-carbonitril anvendes som syntesereagens til fremstilling af 4-substitueredeβ -lactamer, biologisk aktive indoler, inhibitorer af glykogensyntase kinase 3β (GSK-3), indolfragmenter som inosinmonophosphatdehydrogenase (IMPDH)-hæmmere og HIV-1-integraseinhibitorer. Det bruges også som en reaktant til intramolekylære oxidative CH-koblingsreaktioner med anvendelser i medium-ring synteseteknikker og til fremstilling af tryptophan dioxygenase hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer immunomodulatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5457-28-3
Molekylær formel C9H6N2
Molekylvægt (g/mol) 142.16
MDL nummer MFCD00022717
InChI nøgle CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoindole, indole-3-carbonitrile, 3-indolecarbonitrile, chembl46724, zlchem 360, 3-cyano-1h-indole, pubchem7325, acmc-209lhi, 1h-indol-3-yl cyanide
PubChem CID 230282
IUPAC navn 1H-indol-3-carbonitril
SMIL N#CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carbonitrile
Smeltepunkt 177°C to 182°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 120888
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 142.16
Procent renhed 98%