Få mere at vide
Indole-3-carbinol, TRC
Artikelnummer. 30396372
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396372 1 g
30390220 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5780001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-Carbinole
CAS 700-06-1
Molekylær formel C9 H9 N O
Mængde 1 g
Synonym 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
SMIL OCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 1H-indol-3-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.0684