Få mere at vide
Indole-3-carbinol, 97%
Artikelnummer. 10655932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655932 25 g Glasflaske 25g
10510961 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10655932 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122190250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 700-06-1 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-06-1
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00005632
InChI nøgle IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carbinol, 3-indolemethanol, 1h-indol-3-yl methanol, indole-3-methanol, 1h-indole-3-methanol, 3-hydroxymethylindole, 3-indolylcarbinol, indinol, 3-indole methanol, indole 3 carbinol
PubChem CID 3712
ChEBI CHEBI:24814
IUPAC navn 1H-indol-3-ylmethanol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carbinol
Navn note 99%
Smeltepunkt 92,0 °C til 94,0 °C
Farve Orange-gul til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, V,3, 45
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, kloroform, benzen, toluen, diethylether, petroleumsether
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-3-carbinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.