Få mere at vide
Indol-3-smørsyre, TRC
Artikelnummer. 30041215
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041215 10 mg
30003561 1 g
30010718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57780010MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-32-4
Molekylær formel C12 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
IUPAC navn 4-(1H-indol-3-yl)butansyre
SMIL OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Indole-3-butanoic acid (9CI, ACI), Indole-3-butyric acid (8CI), 1H-Indole-3-butyric acid, 3-Indolyl-γ-butyric acid, 3-Indolylbutyric acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric acid, 4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(Indol-3-yl)butyric acid, [3-(3-Indolyl)propyl]carboxylic acid, Clonex, Clonex (rooting hormone), Hormex, Hormodin, IBA, Indole-3-butanoic acid, Indolebutyric acid, Kornevin, NSC 3130, Oxyberon, Rootex, Seradix, Seradix 2, Seradix 3, Seradix B 2, Seradix B 3, Stim-Root, β-IBA, β-Indolebutyric acid, β-Indolylbutyric acid, γ-(Indol-3-yl)butyric acid, γ-(Indole-3)-butyric acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Formel vægt 203.0946