Få mere at vide
Indole-3-butyric Acid Potassium Salt, TRC
Artikelnummer. 30405891
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30405891 1 g -
30395929 5 g -
30394329 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI5777651G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60096-23-3
Molekylær formel C12H12KNO2
Molekylvægt (g/mol) 241.33
Synonym 1H-Indole-3-butanoic Acid Potassium Salt, 1H-Indole-3-butanoic Acid Monopotassium Salt, 3-Indolebutyric Acid Potassium Salt, IBA K Salt, IBA Potassium Salt
IUPAC navn potassium;4-(1H-indol-3-yl)butanoate
SMIL [K+].[O-]C(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-butyric Acid Potassium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2.K/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11;/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15);/q;+1/p-1
Formel vægt 241.0505