Beskrivelse
- Et naturligt forekommende phytohormon auxin (plantevækstregulator)
- Fremmer roddannelse i stiklinger, men påvirker ikke ethylenniveauet.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 133-32-4 |
| Smeltepunkt | 118 °C til 126 °C |
| Farve | Hvid |
| Emballage | Glas |
| Molekylær formel | C12H13NO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid |
| InChI nøgle | JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| PubChem CID | 8617 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Indole-3-butyric Acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(indol-3-yl)butyric acid