Få mere at vide
Indole-3-butyric Acid, Millipore™
Artikelnummer. 10642461
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10642461 500 g 500g
10425511 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642461 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1003540500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133-32-4
Tekniske data
Smeltepunkt 121°C to 126°C
MDL nummer MFCD00005664
Mængde 500 g
Synonym Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA, Indole-3-butyric acid
Molekylvægt (g/mol) 203.24