Få mere at vide
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16461328 5 g
16458888 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16461328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN01865g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13NO2
Mængde 5 g
Synonym 3-indolebutyric acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
SMIL O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Formel vægt 203.24
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism