Få mere at vide
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-3-butyric acid |
| CAS | 133-32-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H13NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-indolebutyric acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM) |
| SMIL | O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Vis mere |