Få mere at vide
Indole-3-butyric Acid-d4, TRC
Artikelnummer. 30405179
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30405179 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30405179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57780210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-butyric Acid-d4
CAS 1216408-71-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H9D4NO2
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Indole-3-butanoic Acid-d4, 3-Indolyl-γ-butyric Acid-d4, 3-Indolylbutyric αcid-d4, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic αcid-d4, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric αcid-d4, 4-(3-Indolyl)butanoic αcid-d4, 4-(Indol-3-yl)butyric αcid-d4, Clonex-d4, Oxyberon-d4, Rootex-d4, Seradix-d4, NSC 3130-d4
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)/i3D2,4D2
SMIL [2H]C(C([2H])([2H])CC(O)=O)([2H])C1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 207.26
Procent renhed >95