Få mere at vide
Indol-3-smørsyre, 98%
Artikelnummer. 11452308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452308 100 g 100g
11432308 5 g 5g
11442308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15260.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203,241 g/mol
Indol-3-smørsyre er auxin-familiens plantehormon (fytohormon). IBA menes at være en forløber for indol-3-eddikesyre (IAA), den mest udbredte og basiske auxin, der forekommer naturligt og fungerer i planter. IAA genererer størstedelen af auxin-effekterne i intakte planter og er det mest potente native auxin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-3-smørsyre er auxin-familiens plantehormon (fytohormon). IBA menes at være en forløber for indol-3-eddikesyre (IAA), den mest udbredte og basiske auxin, der forekommer naturligt og fungerer i planter. IAA genererer størstedelen af auxin-effekterne i intakte planter og er det mest potente native auxin.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,25g/L).
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 133-32-4
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD00005664
InChI nøgle JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
IUPAC navn 4-(1H-indol-3-yl)butansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indole-3-butyric acid
Smeltepunkt 121 °C til 125 °C
Analyseprocentområde 98%
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 171120
Merck Index 14,4965
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,25 g/L).
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%