missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

indole-3-acetyl-L-phenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30405176
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405176 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57739525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-[(2-(1H-indol-3-yl)acetyl)amino]-3-phenylpropanoic acid
CAS 57105-50-7
Molekylær formel C19 H18 N2 O3
Mængde 25 mg
Synonym indole-3-acetyl-L-phenylalanine, N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-phenylalanine, N-(1H-Indol-3-ylacetyl)-L-phenylalanine, Indole-3-acetylphenylalanine, N-(3-Indolylacetyl)-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O3/c22-18(11-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-17(19(23)24)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,17,20H,10-11H2,(H,21,22)(H,23,24)/t17-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2c[nH]c3ccccc23
IUPAC navn (2S)-2-[[2-(1H-indol-3-yl)acetyl]amino]-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 322.358
Formel vægt 322.132
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.