Få mere at vide
Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O5/c17-12(16-11(14(20)21)6-13(18)19)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t11-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 290.0903 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |