Få mere at vide
Indole-3-acetyl Beta-D-Glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-3-acetyl beta-D-Glucopyranose |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO7/c18-7-11-13(20)14(21)15(22)16(23-11)24-12(19)5-8-6-17-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,11,13-18,20-22H,5,7H2/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 337.1162 |
| Procent renhed | >95% |