Få mere at vide
Indole-3-acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Indolyl-acetonitrile |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2 |
| Formel vægt | 156.0687 |