Få mere at vide
Indole-3-acetic-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-3-acetic-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 246.1004 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |