Learn More
Indole-3-acetic Acid, Millipore™
Product Code. 10485311
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10485311 100 g 100g
10046580 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10485311 Supplier Millipore Supplier No. 1003530100
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 87-51-4
Especificaciones
Melting Point 167°C to 170°C
MDL Number MFCD00005636
Quantity 100 g
Synonym Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine, Indole-3-acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.