Få mere at vide
Indole-3-acetic Acid, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 167°C to 170°C |
| MDL nummer | MFCD00005636 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine, Indole-3-acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Grad | Research |