Få mere at vide
Indol-3-eddikesyre, 99,2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318869 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318869 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11318869 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210203705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 DKK
    195.90 DKK / 5g
    Spare 10.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 87-51-4
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00005636
InChI nøgle SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-acetic acid
Navn note Molekylærbiologi og cellebiologi
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 175.19
Procent renhed 0.992
Fysisk form Pulver