Få mere at vide
Indol-3-eddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11453194
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453194 25 g 25g
11448880 5 g 5g
11463194 100 g 100g
11473194 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10556.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Det anvendes som plantevæksthormon. er en inducer af plantecelleforlængelse og -deling, vist at forårsage ukontrolleret vækst.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som plantevæksthormon. er en inducer af plantecelleforlængelse og -deling, vist
at forårsage ukontrolleret vækst.
Opløselighed
Opløselig i ethanol (50 mg/ml), methanol, DMSO og chloroform (sparsomt). Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved -°20 C. uforenelig med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-51-4
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00005636
InChI nøgle SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-acetic acid
Smeltepunkt ∼167 °C (opdeling)
Flammepunkt 171 °C (339 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 143358
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4964
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml), methanol, DMSO og kloroform (sparsomt). Uopløselig i vand.
Formel vægt 175.19
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-3-acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indole-3-acetic acid