Få mere at vide
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-Alpha,Alpha-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indole-3-acetic acid 2,4,5,6,7,alpha,alpha-d7 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D |
| Formel vægt | 182.1073 |