missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies (-)-Indolactam V
Beskrivelse
- (-)-Indolactam V is an indole alkaloid compound that activates protein kinase C (PKC)
- It binds to the α, β, γ, δ, ε, and η isozymes of PKC with Ki values of 11, 6, 19, 8, 22, and 16 nM respectively (Kazanietz et al., Masuda et al.)
- Promotes differentiation to human and mouse pancreatic precursors from pluripotent stem cell-derived definitive endoderm (Borowiak et al., Chen et al., Thatava et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 90365-57-4 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C17H23N3O2 |
| Renhed | ≥97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?