Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoine Blue |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| IUPAC navn | 3-amino-2,8-dimethyl-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-phenyl-5λ5-phenazin-5-yliumchlorid |
| Lambda Max | 595 to 601nm (0.001% in methanol) |
| Formel vægt | 506.01 |
| Tab ved tørring | 10% max. (110°C, 1 h) |
| Mængde | 1 g |