Få mere at vide
Indocyanin grøn, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413222 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
Artikelnummer. 11413222
Brand: MP Biomedicals 0215502025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3599-32-4
Molekylær formel C43H47N2NaO6S2
Molekylvægt (g/mol) 774.967
MDL nummer MFCD00013078
InChI nøgle MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cardiogreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC navn natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienyliden]-1,1-dimethylbenzo[e]indolan-3-yl]butat
SMIL CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indocyanine green
Analyseprocentområde ∽ 90%
Formel vægt 774.98
Farve Grøn
Mængde 25 mg
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • INDOCYANINE GREEN
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: indocyanine green