Få mere at vide
Indocyanine Green, Analytical Reagent, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11478314 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
11478314 50 mg
1 options
Artikelnummer. 11478314 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521066750
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indocyanine Green
CAS 3599-32-4
Molekylær formel C43H47N2NaO6S2
MDL nummer MFCD00013078
Synonym Cardiogreen, Foxgreen, IC Green
InChI nøgle MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
IUPAC navn natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienyliden]-1,1-dimethylbenzo[e]indolan-3-yl]butat
Molekylvægt (g/mol) 774.967
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Formel vægt 774.98
Farve Grøn
Mængde 50 mg
Fysisk form Pulver