missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indobufen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indobufen |
| CAS | 63610-08-2 |
| Molekylær formel | C18 H17 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-ethylbenzeneacetic Acid, 1-Oxo-2-[p-[(α-ethyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]butyric Acid, Ibustrin, (±)-Indobufen, K 2930, K 3920 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO3/c1-2-15(18(21)22)12-7-9-14(10-8-12)19-11-13-5-3-4-6-16(13)17(19)20/h3-10,15H,2,11H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O |
| IUPAC navn | 2-[4-(3-oxo-1H-isoindol-2-yl)phenyl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vægt | 295.1208 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?