Få mere at vide
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cellegennemtrængende
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indo-1, AM er en intracellulær calciumindikator med høj affinitet ( Kd∼ 0,23 μM), der er ratiometrisk og UV-lys —exciterbar. Denne acetoxymethyl (AM) esterform er nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning og er også tilgængelig i en 1 mg emballage (I-1203) og en speciel emballage (I-1223).
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 mM |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning, Flowcytometri |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flowcytometre |
| Produkttype | Calcium indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Mængde | 1 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |