Få mere at vide
MedChemExpress Indo-1 AM
Artikelnummer. 16450939
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16450939 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16450939 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101898
MedChemExpress Indo-1 AM is a fluorescent Ca2+ indicator (λex=340 nm, λem=405/485 nm).
Tekniske data
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Molekylvægt (g/mol) 1009.91 g/mol
CAS 112926-02-0
Synonym Indo-1 Acetoxymethyl ester