Få mere at vide
Wheaton™ Individuelt indpakkede sterile dippere
Artikelnummer. 16681784 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
250 mL
Farve:
Blå
Klar
Artikelnummer. 16681784
Brand: Wheaton™ 327136
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til sikker prøveopsamling og transport i en enkelt beholder, eliminerer risikoen for krydskontaminering.
  • Fås i 3 størrelser: 30 ml, 100 ml og 250 ml
  • Understøtter fødevareindustrien og farmaceutiske krav
  • Testet i overensstemmelse med BS EN 14254 for sikker, lækagefri ydeevne
  • Håndtaget snappes pænt af efter prøvetagning for nem transport
  • Lang håndtagslængde rummer de fleste prøvetagningsapplikationer
  • Valg af klar og blå polystyren
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dipper
Oversigt Individuelt indpakket
Lukningsmateriale Metal
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klar
Mængde 50/Pk.
Længde (metrisk) 385 mm