Få mere at vide
Wheaton™ Individuelt indpakkede sterile dippere
Artikelnummer. 16651784 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Farve:
Blå
Klar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
16651784 30 ml Blå
16661784 30 ml Klar
16671784 100 ml Blå
16681784 100 ml Klar
16691784 250 ml Blå
16601794 250 ml Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16651784 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 327130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.70 DKK
    739.56 DKK / Pakke med 50
    Spare 203.14 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Ideel til sikker prøveopsamling og transport i en enkelt beholder, eliminerer risikoen for krydskontaminering.
  • Fås i 3 størrelser: 30 ml, 100 ml og 250 ml
  • Understøtter fødevareindustrien og farmaceutiske krav
  • Testet i overensstemmelse med BS EN 14254 for sikker, lækagefri ydeevne
  • Håndtaget snappes pænt af efter prøvetagning for nem transport
  • Lang håndtagslængde rummer de fleste prøvetagningsapplikationer
  • Valg af klar og blå polystyren
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Individuelt indpakket
Tekniske data
Produkttype Dipper
Oversigt Individuelt indpakket
Lukningsmateriale Plast
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Farve Blå
Mængde 50/Pk.
Længde (metrisk) 385 mm