Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle bladkalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2 med certifikat
Artikelnummer. 15595099 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15595099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle bladkalibreringsvægte af rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
Tekniske data
Klassifikation E2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 500 mg
Masse 500 mg