Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle bladkalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2
Artikelnummer. 15565089 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15565089 20 mg 1 enhed
15535089 2 mg 1 enhed
15575089 50 mg 1 enhed
15585089 100 mg 1 enhed
15595089 200 mg 1 enhed
15545089 5 mg 1 enhed
15555089 10 mg 1 enhed
15525089 1 mg 1 enhed
15505099 500 mg 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15565089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    236.00 DKK / 1 enheder
    Spare 59.00 DKK
    20% Slukket
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle bladkalibreringsvægte af rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation E2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 20 mg
Masse 20 mg