Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1 med certifikat
Artikelnummer. 15595189 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15595189
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation M1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 10 kg
Masse 10 kg
Form Cylindrisk