Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1 med certifikat
Artikelnummer. 15595169 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15595169 500 g 1 enhed
15535179 1 kg 1 enhed
15535159 20 g 1 enhed
15575139 1 g 1 enhed
15575159 50 g 1 enhed
15575179 2 kg 1 enhed
15595149 10 g 1 enhed
15595189 10 kg 1 enhed
15555149 5 g 1 enhed
15555169 200 g 1 enhed
15515189 5 kg 1 enhed
15515169 100 g 1 enhed
15515149 2 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15595169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    660.00 DKK / 1 enheder
    Spare 163.00 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation M1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 500 g
Masse 500 g
Form Cylindrisk