Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1 med certifikat
Artikelnummer. 15535179 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15535179 1 kg 1 enhed
15535159 20 g 1 enhed
15575139 1 g 1 enhed
15575159 50 g 1 enhed
15575179 2 kg 1 enhed
15595149 10 g 1 enhed
15595169 500 g 1 enhed
15595189 10 kg 1 enhed
15555149 5 g 1 enhed
15555169 200 g 1 enhed
15515189 5 kg 1 enhed
15515169 100 g 1 enhed
15515149 2 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15535179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    835.00 DKK / 1 enheder
    Spare 205.00 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation M1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 1 kg
Masse 1 kg
Form Cylindrisk