Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1
Artikelnummer. 15565139 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15565139 1 g 1 enhed
15565159 50 g 1 enhed
15565179 2 kg 1 enhed
15585149 10 g 1 enhed
15585169 500 g 1 enhed
15585189 10 kg 1 enhed
15545149 5 g 1 enhed
15545169 200 g 1 enhed
15525179 1 kg 1 enhed
15525159 20 g 1 enhed
15505189 5 kg 1 enhed
15505169 100 g 1 enhed
15505149 2 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15565139
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation M1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 1 g
Masse 1 g
Form Cylindrisk