Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1
Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | M1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 1 kg |
| Masse | 1 kg |
| Form | Cylindrisk |