Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | M1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 20 g |
| Masse | 20 g |
| Form | Cylindrisk |