Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse M1
Artikelnummer. 15505169 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15505169 100 g 1 enhed
15565139 1 g 1 enhed
15565159 50 g 1 enhed
15565179 2 kg 1 enhed
15585149 10 g 1 enhed
15585169 500 g 1 enhed
15585189 10 kg 1 enhed
15545149 5 g 1 enhed
15545169 200 g 1 enhed
15525179 1 kg 1 enhed
15525159 20 g 1 enhed
15505189 5 kg 1 enhed
15505149 2 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15505169
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation M1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 100 g
Masse 100 g
Form Cylindrisk