Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat
Artikelnummer. 15555159 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15555159
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 50 g
Masse 50 g
Form Cylindrisk