Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F2 med certifikat
Artikelnummer. 15555139 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Unit Size:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vægt (metrisk) unitSize
15555139 1 g 1 enhed
15535169 200 g 1 enhed
15535149 5 g 1 enhed
15575149 10 g 1 enhed
15575169 500 g 1 enhed
15575189 10 kg 1 enhed
15595139 2 g 1 enhed
15595159 100 g 1 enhed
15595179 5 kg 1 enhed
15555159 50 g 1 enhed
15555179 2 kg 1 enhed
15515179 1 kg 1 enhed
15515159 20 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 15555139
Only null left
Add to basket
Add to basket
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Specifications
Klassifikation F2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 1 g
Masse 1 g
Form Cylindrisk