Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F2
Artikelnummer. 15585159 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15585159 100 g 1 enhed
15565149 10 g 1 enhed
15565169 500 g 1 enhed
15565189 10 kg 1 enhed
15585139 2 g 1 enhed
15585179 5 kg 1 enhed
15545139 1 g 1 enhed
15545159 50 g 1 enhed
15545179 2 kg 1 enhed
15525169 200 g 1 enhed
15525149 5 g 1 enhed
15505179 1 kg 1 enhed
15505159 20 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15585159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.56 DKK
    339.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.56 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 100 g
Masse 100 g
Form Cylindrisk
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.