Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F2
Artikelnummer. 15565149 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15565149 10 g 1 enhed
15565169 500 g 1 enhed
15565189 10 kg 1 enhed
15585139 2 g 1 enhed
15585159 100 g 1 enhed
15585179 5 kg 1 enhed
15545139 1 g 1 enhed
15545159 50 g 1 enhed
15545179 2 kg 1 enhed
15525169 200 g 1 enhed
15525149 5 g 1 enhed
15505179 1 kg 1 enhed
15505159 20 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15565149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 DKK
    274.00 DKK / 1 enheder
    Spare 68.00 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 10 g
Masse 10 g
Form Cylindrisk