Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F1 med certifikat
Artikelnummer. 15585079 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15585079 500 g 1 enhed
15535079 10 g 1 enhed
15575079 200 g 1 enhed
15595079 1 kg 1 enhed
15545079 20 g 1 enhed
15555079 50 g 1 enhed
15555189 10 kg 1 enhed
15565079 100 g 1 enhed
15525079 5 g 1 enhed
15515089 5 kg 1 enhed
15515079 2 g 1 enhed
15505089 2 kg 1 enhed
15505079 1 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15585079
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Klasse F1 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 500 g
Masse 500 g
Form Cylindrisk