Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F1 med certifikat
Artikelnummer. 15505079 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15505079 1 g 1 enhed
15585079 500 g 1 enhed
15535079 10 g 1 enhed
15575079 200 g 1 enhed
15595079 1 kg 1 enhed
15545079 20 g 1 enhed
15555079 50 g 1 enhed
15555189 10 kg 1 enhed
15565079 100 g 1 enhed
15525079 5 g 1 enhed
15515089 5 kg 1 enhed
15515079 2 g 1 enhed
15505089 2 kg 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15505079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.02 DKK
    460.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 285.02 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Klasse F1 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 1 g
Masse 1 g
Form Cylindrisk