Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F1
Artikelnummer. 15595049 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15595049 10 g 1 enhed
15565049 1 g 1 enhed
15535059 200 g 1 enhed
15545059 500 g 1 enhed
15575049 2 g 1 enhed
15575059 5 kg 1 enhed
15585049 5 g 1 enhed
15545189 10 kg 1 enhed
15555059 1 kg 1 enhed
15565059 2 kg 1 enhed
15525059 100 g 1 enhed
15515059 50 g 1 enhed
15505059 20 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15595049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    372.00 DKK / 1 enheder
    Spare 94.00 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål i klasse F1 er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af vægte i klasse F2 og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 10 g
Masse 10 g
Form Cylindrisk