Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F1
Shop alle Fisherbrand produkterSpecifications
Specifications
| Klassifikation | F1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 1 g |
| Masse | 1 g |
| Form | Cylindrisk |