Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse E2 med certifikat
Artikelnummer. 15555069 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15555069 200 g 1 enhed
15535189 10 kg 1 enhed
15535069 50 g 1 enhed
15575069 1 kg 1 enhed
15585059 1 g 1 enhed
15585069 2 kg 1 enhed
15595069 5 kg 1 enhed
15545069 100 g 1 enhed
15565069 500 g 1 enhed
15525069 20 g 1 enhed
15515069 10 g 1 enhed
15505069 5 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15555069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer vægte med lavere nøjagtighedsklasser. Fisherbrand™ Klasse E2 individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F1-vægte og til brug med vejeinstrumenter af særlig nøjagtighedsklasse I.
  • Klasse E2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
Tekniske data
Klassifikation E2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 200 g
Masse 200 g
Form Cylindrisk